Etylacetat ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83660.320EA 1625 SEK
83660.320 83660.290 83660.400
Etylacetat ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Ethyl acetate
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kokpunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –83 °C
Densitet: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009171
CAS nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=e94908c8357c31ac3bf9748c99bf63d762244a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7%
Evaporation residue Max. 0,0005 %
Water Max. 0,03 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l