Etylacetat ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83621.320EA 1950 SEK
83621.320 83621.290 83621.9010 83621.9030
Etylacetat ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Etylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Kokpunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –83 °C
Densitet: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009171
CAS nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Absorbance (260 nm) Max. 0.15
Absorbance (270 nm) Max. 0.05
Absorbance (300 nm) Max. 0.02
Transmittance (260 nm) Min. 70 %
Transmittance (270 nm) Min. 90 %
Transmittance (300 nm) Min. 96 %