Isobutylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2-Metylpropylacetat
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20557.0100 8.20557.1000
8.20557.0100EA 321 SEK
8.20557.0100 8.20557.1000
Isobutylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Isobutylacetat
Formel: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Kokpunkt: 118
Smältpunkt: –99 °C
Densitet: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 18
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008932
CAS nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.3877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 10.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Evaporation number 8