Diacetyl, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2,3-Butanedione
M-Clarity™ quality level = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 327 SEK
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacetyl, Supelco®
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Kokpunkt: 190 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 9 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008756
CAS nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=fb67dd8e7709220a7d8d4fa1616f6524b44c1dd5&prid=web&clid=SAPDAM