Diacetyl för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03528.0100
8.03528.0250
8.03528.0002
8.03528.0100EA
724
SEK
8.03528.0100
8.03528.0250
8.03528.0002
Diacetyl för syntes, Sigma-Aldrich®
Diacetyl
Formel:
C₄H₆O₂ Kokpunkt: 190 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –2 °C Densitet: 0,9904 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 9 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008756 CAS nummer: 431-03-8 EINECS: 207-069-8 UN: 2346 ADR: 3,II Merck Index: 13,02985 |
Specifikation testresultat
Solubility | 200 g/l (25 °C) |
Melting Point | -2 °C |
Molar Mass | 86.09 g/mol |
Boiling Point | 89 - 90 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 52 hPa (20 °C) |
Flash Point | 5 °C |
Explosion Limit | 2.4 - 13.0 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |
Synonyms | 2,3-Butanedione, 2,3-Butadione, Dimethyldiketon, Dimethylglyoxal |
Hill Formula | C4H6O2 |
Chemical Formula | CH3COCOCH3 |