Acetonylaceton för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00105.0100 8.00105.0250
8.00105.0100EA 1270 SEK
8.00105.0100 8.00105.0250
Acetonylaceton för syntes, Sigma-Aldrich®
Acetonylaceton
Formel: C₆H₁₀O₂
Kokpunkt: 191 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008792
CAS nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5.4 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (26.6 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.974 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C