2,3-Pentandion för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Pentane-2,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18555.0025 8.18555.0100
8.18555.0025EA 613 SEK
8.18555.0025 8.18555.0100
2,3-Pentandion för syntes, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentandion
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokpunkt: 110 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –52 °C
Densitet: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009313
CAS nummer: 600-14-6
EINECS: 209-984-8
UN: 1224
ADR: 3,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 60 g/l (15 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 110 - 112 °C
Vapor Pressure 28.5 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4013 (19 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.9 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O)
Ignition Point 265 °C