2,3-Hexanedione för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18732.0025 8.18732.0100
8.18732.0025EA 1740 SEK
8.18732.0025 8.18732.0100
2,3-Hexanedione för syntes, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanedione
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Kokpunkt: 130
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 29
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009398
CAS nummer: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.2 - 5.9 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)