1,3-Dihydroxyaceton för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Dihydroxyacetone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20482.0100
8.20482.0250
8.20482.0025
8.20482.0100EA
903
SEK
8.20482.0100
8.20482.0250
8.20482.0025
1,3-Dihydroxyaceton för syntes, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxyaceton
Formel:
C₃H₆O₃ MW: 90.08 g/mol Smältpunkt: 75 Densitet: 1.52 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004670 CAS nummer: 96-26-4 EINECS: 202-494-5 |
Specifikation testresultat
Solubility |
|
Melting Point | 83 °C Monomer |
Molar Mass | 90.07 g/mol |
Boiling Point | 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109 |
pH | 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |