Aceton ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83656.320EA 870 SEK
83656.320 83656.290
Aceton ≥99.7%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Kokpunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: <–20 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,2 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l