Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20067.320EA 2025 SEK
20067.320 20067.290
Aceton ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Kokpunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: <–20 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.2 %
Absorbance (345 nm) Max. 0.3
Absorbance (350 nm) Max. 0.1
Absorbance (360 nm) Max. 0.01
Transmittance (345 nm) Min. 50 %
Transmittance (350 nm) Min. 80 %
Transmittance (360 nm) Min. 98 %