Loggenheter för temperatur- och luftfuktighet, testo 175 och 176
Leverantör: TESTO
0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 4450 SEK
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Loggenheter för temperatur- och luftfuktighet, testo 175 och 176
Datalogger
Testo 175 series are multipurpose, compact loggers for the measurement of temperature and humidity. The testo 176 loggers are robust data loggers and are suitable for demanding applications.
  • Data security: Password protection, anti-theft lock
  • Non volatile memory: 1 million values (testo 175) and 2 million (testo 176)
  • ComSoft Basic 5 software can be downloaded free from the supplier's website with mandatory registration
* Observera: De här modellerna är inte lämpliga i kondenserande miljö. Kontakta oss för information om kontinuerliga tillämpningar vid hög luftfuktighet (>80% RH vid ≤30 °C i >12 h, >60% RH vid >30 °C i >12 h).
Leveransinformation: Har en batteritid på upp till åtta år (beroende på serie). Det finns ett stort utbud av givare. Levereras utan USB-kabel och programvara.