Aceton, EMPLURA®, Reagent Grade för syntes, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
8.22251.1000EA 499 SEK
8.22251.1000 8.22251.2500 8.22251.9025
Aceton, EMPLURA®, Reagent Grade för syntes, Supelco®
Acetone
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Kokpunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –95,4 °C
Densitet: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: <–20 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=397a4a34cc32d3584115a7bc810651b3bcc9b10c&prid=web&clid=SAPDAM