Aceton, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07021.2511 1.07021.4000
1.07021.2511EA 1450 SEK
1.07021.2511 1.07021.4000
Aceton, EMPARTA® ACS analytiskt reagens, Supelco®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Kokpunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: <–20 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008765
CAS nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -95.4 °C
Molar Mass 58.08 g/mol
Boiling Point 56.2 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 233 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.35868 (20 °C)
Explosion Limit 2.6 - 12.8 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (395 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 465 °C DIN 51794
Water Absorption 1000 g/kg