Etylmetylketon ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Butanon, Metyletylketon
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
25643.294EA 1500 SEK
25643.294 25643.328
Etylmetylketon ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Etylmetylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
MW: 72,11 g/mol
Kokpunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –86 °C
Densitet: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011648
CAS nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=54b4a00e85c64bbf162230af7c8b45cf4e2ff80d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (335 nm) Min. 40 %
Transmittance (340 nm) Min. 80 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %