Behållare med eller utan snäpplock, Nunc™
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
536080 536323 536455 536617 536668 536684 536757
391-8712EA 3700 SEK
391-8712 391-8710 391-8713 391-8579 391-8580 391-8581 391-8714
Behållare med eller utan snäpplock, Nunc™
Provbehållare/Provburk Behållare, allmän användning
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
Beställningsinformation: Caps must be ordered seperately.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904