Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% i vattenlösning
Leverantör: MP Biomedicals
Fara
11BIAC2903 11BIAC2902
ICNA11BIAC2903EA 7875 SEK
ICNA11BIAC2903 ICNA11BIAC2902
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% i vattenlösning
Acrylamide : Bisacrylamide
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III