Ättiksyra 4% (v/v) i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
35572.AP 35572.K2
35572.APEA 695 SEK
35572.AP 35572.K2
Ättiksyra 4% (v/v) i vattenlösning
Ättiksyra
Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Physical Form: Liquid Odour: Pungent MDL No.: MFCD00036152
Formel: H₃CCOOH
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM