Palladium(II) acetate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18056.0001
8.18056.0005
8.18056.8500
8.18056.0001EA
2920
SEK
8.18056.0001
8.18056.0005
8.18056.8500
Palladium(II) acetate för syntes, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetate
Formel:
C₄H₆O₄Pd MW: 224,51 g/mol Smältpunkt: 205 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00012453 CAS nummer: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 205 °C |
Molar Mass | 224.5 g/mol |
pH | 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension) |