5-Bromo-1-pentanol ≥90.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 5-Bromopentan-1-ol
B1848-25G B1848-5G
TCIAB1848-25GEA 1800 SEK
TCIAB1848-25G TCIAB1848-5G
5-Bromo-1-pentanol ≥90.0%
5-Bromo-1-pentanol
Formel: C₅H₁₁BrO
Kokpunkt: 117°C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00061101
CAS nummer: 34626-51-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bd1aabddac1df5ad62b00986e433c45ddbecdbd&vid=4bd1aabddac1df5ad62b00986e433c45ddbecdbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 90.0 %