5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 5-Methylhex-1-yn-3-ol, 3-Hydroxy-5-methyl-1-hexyne
H53490.03
H53490.06
H53490.14
H53490.03EA
850
SEK
H53490.03
H53490.06
H53490.14
5-Methyl-1-hexyne-3-ol ≥97%
5-Methyl-1-hexyne-3-ol
Formel:
C₇H₁₂O MW: 112,17 g/mol Kokpunkt: 150…156 °C (1013 hPa) Densitet: 0,860 Flampunkt: 53 °C (127 °F) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00041606 CAS nummer: 61996-79-0 UN: 1987 ADR: 3,III |