3-Bromobenzenesulphonamide
Leverantör: Thermo Scientific
TL00520DA TL00520EA
MAYBTL00520DAEA 0 SEK
MAYBTL00520DA MAYBTL00520EA
3-Bromobenzenesulphonamide
3-Bromobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236.09 g/mol
MDL Number: MFCD00084903
CAS nummer: 89599-01-9