3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
L19720.03 L19720.06
L19720.03EA 990 SEK
L19720.03 L19720.06
3,5-Difluorobenzenesulphonamide ≥98%
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
Smältpunkt: 157…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091379
CAS nummer: 140480-89-3
UN: 3144
ADR: 6.1,I