2-Etylhexan-1,3-diol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Ethoexadiol, Octylene glycol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20032.1000 8.20032.0100
8.20032.1000EA 1390 SEK
8.20032.1000 8.20032.0100
2-Etylhexan-1,3-diol för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Etylhexan-1,3-diol
Mixture of DL-and meso-form
Formel: C₈H₁₈O₂
Kokpunkt: 244 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 0,9422 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004578
CAS nummer: 94-96-2
EINECS: 202-377-9
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 146.23 g/mol
Boiling Point 241 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 136 °C
Refractive Index 1.4530 (22 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 340 °C DIN 51794