2-Bromobenzenesulphonamide
Leverantör: Thermo Scientific
TL00539DA TL00539EA
MAYBTL00539DAEA 0 SEK
MAYBTL00539DA MAYBTL00539EA
2-Bromobenzenesulphonamide
2-Bromobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
MDL Number: MFCD00173662
CAS nummer: 92748-09-9