Natriumhexan-1-sulfonatmonohydrat ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
I0344-100G
I0344-25G
I0344-5G
TCIAI0344-100GEA
2875
SEK
TCIAI0344-100G
TCIAI0344-25G
TCIAI0344-5G
Natriumhexan-1-sulfonatmonohydrat ≥98.0% för jonparkromatografi
Natriumhexan-1-sulfonatmonohydrat
Formel:
C₆H₁₃O₃SNa MW: 188,22 g/mol Smältpunkt: 300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007542 CAS nummer: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 1.000 |
Absorbance (230nm) | max. 0.300 |
Absorbance (254nm) | max. 0.130 |