4'-Isobutylacetophenone ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
p-Isobutylacetophenone
I0417-25ML
I0417-500ML
I0417-100ML
TCIAI0417-25MLEA
455
SEK
TCIAI0417-25ML
TCIAI0417-500ML
TCIAI0417-100ML
4'-Isobutylacetophenone ≥96.0%
4'-Isobutylacetophenone
Formel:
C₁₂H₁₆O MW: 176,26 g/mol Kokpunkt: 268°C |
MDL Number:
MFCD00027393 CAS nummer: 38861-78-8 EINECS: 254-159-8 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |