Acetonitril, LiChrosolv®, isokratisk skala for liquid chromatography, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Med sin höga UV transmittans, låga partikelinnehåll, aciditet, alkalinitet och inndunstningsrest är lösningsmedel i kvalitéen LiChrosolv® ideella för reproducerbara separationer. Då separationer vanligtvis utförs under gradienntförhållanden i analytisk HPLC erbjuder vi lösningsmidler i ”gradient kvalité” och ”isokratisk kvalité”. Detta för att minimera gradienteffekten av lösningsmedlet.
Formel:
H₃CCN Kokpunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Densitet: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 2 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3, REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |