1-Butanesulphonic acid sodium salt, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18303.0025 1.18303.0100
1.18303.0025EA 6930 SEK
1.18303.0025 1.18303.0100
1-Butanesulphonic acid sodium salt, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formel: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Smältpunkt: > 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007540
CAS nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Order Now
Specifikation testresultat
Hill Formula C₄H₉NaO₃S
Molar Mass 160.17 g/mol
Melting Point 310 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering