Acetonitril ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient grade for liquid chromatography, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00030.1000
1.00030.2500
1.00030.4000
1.00030.9010
1.00030.9030
1.00030.9185
1.00030.2504
1.00030.2510
1.00030.1000EA
544.5
SEK
1.00030.1000
1.00030.2500
1.00030.4000
1.00030.9010
1.00030.9030
1.00030.9185
1.00030.2504
1.00030.2510
Acetonitril ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient grade for liquid chromatography, Supelco®
Acetonitril
Med sin höga UV transmittans, låga partikelinnehåll, aciditet, alkalinitet och inndunstningsrest är lösningsmedel i kvalitéen LiChrosolv® ideella för reproducerbara separationer. Då separationer vanligtvis utförs under gradienntförhållanden i analytisk HPLC erbjuder vi lösningsmidler i ”gradient kvalité” och ”isokratisk kvalité”. Detta för att minimera gradienteffekten av lösningsmedlet.
Formel:
H₃CCN Kokpunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Densitet: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 2 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 g/mol |
Boiling Point | 81.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 97 hPa (20 °C) |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17 %(V) |
Density | 0.786 g/cm³ (20 °C) |
pH | |
Ignition Point | 524 °C |
Viscosity kinematic | |
Synonyms | ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane |
Hill Formula | C₂H₃N |
Chemical Formula | CH₃CN |