1,4-Dithioerythritol, Millipore®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.24511.0005
1.24511.0025
1.24511.0005EA
1150
SEK
1.24511.0005
1.24511.0025
1,4-Dithioerythritol, Millipore®
1,4-Dithioerythritol
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Kokpunkt: 286 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 82…83 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00063750 CAS nummer: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 |