Bicine 99+% för biokemi
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
327711000 327710250 327715000
ACRO327711000EA 2025 SEK
ACRO327711000 ACRO327710250 ACRO327715000
Bicine 99+% för biokemi
Bicine
Formel: C₆H₁₃NO₄
Smältpunkt: 190…192 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004295
CAS nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm