Propionaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Propanal
MQ200
8.22133.0100
8.22133.1000
8.22133.0100EA
472
SEK
8.22133.0100
8.22133.1000
Propionaldehyd zS, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyd
Formel:
C₃H₆O MW: 58.08 g/mol Kokpunkt: 48 Smältpunkt: –81 °C Densitet: 0.811 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –40 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007020 CAS nummer: 123-38-6 EINECS: 204-623-0 UN: 1275 ADR: 3 II Merck Index: 13,07915 |
Specifikation testresultat
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | -81 °C |
Molar Mass | 58.08 g/mol |
Boiling Point | 47 - 48 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 343 hPa (20 °C) |
Flash Point | -40 °C |
Refractive Index | 1.365 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.3 - 21 %(V) |
Density | 0.797 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 175 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |