Caprylaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06901.0100
8.06901.0500
8.06901.0100EA
389
SEK
8.06901.0100
8.06901.0500
Caprylaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Caprylaldehyde
Formel:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Kokpunkt: ∼171 °C (1013 hPa) Smältpunkt: ∼12 °C Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 56 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007029 CAS nummer: 124-13-0 EINECS: 204-683-8 UN: 1989 ADR: 3,III Merck Index: 13,01772 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.21 g/l (20 °C) |
Melting Point | 12 - 15 °C |
Molar Mass | 128.21 g/mol |
Boiling Point | 167 - 169 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 56 °C |
Refractive Index | 1.419 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 6.5 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 190 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |