Acetaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Ethanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500 8.00004.9020 8.00004.0501 8.00004.9021 8.00004.9022 8.00004.9150
8.00004.0500EA 510 SEK
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500 8.00004.9020 8.00004.0501 8.00004.9021 8.00004.9022 8.00004.9150
Acetaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Acetaldehyde
Formel: CH₃CHO
MW: 44,05 g/mol
Kokpunkt: 20,1 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –123 °C
Densitet: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –27 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006991
CAS nummer: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=c062d17b929a3e1a536721d046cbf9ee1eda2639&prid=web&clid=SAPDAM