Bromotrichloromethane zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
MQ200
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
8.01986.0100EA 1350 SEK
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
Bromotrichloromethane zS, Sigma-Aldrich®
Bromotrichloromethane
Formel: BrCl₃C
MW: 198.27 g/mol
Kokpunkt: 105
Smältpunkt: –6 °C
Densitet: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000783
CAS nummer: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 198.28 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 49 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.5051 (20 °C, 589 nm)
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)