2-Bromopropan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01668.0250 8.01668.1000
8.01668.0250EA 632 SEK
8.01668.0250 8.01668.1000
2-Bromopropan för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Bromopropan
Formel: H₃CBrCHCH₃
MW: 122,99 g/mol
Kokpunkt: 59 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –89 °C
Densitet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 1 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000147
CAS nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05230
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 3.18 g/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 122.99 g/mol
Boiling Point 59 - 60 °C
Vapor Pressure 224 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.4252 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.6 %(V)
Density 1.31 g/cm3 (20 °C)