1-Bromobutan zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Butyl bromide
MQ200
8.01602.0100 8.01602.0500
8.01602.0100EA 345 SEK
8.01602.0100 8.01602.0500
1-Bromobutan zS, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₃
MW: 137.02 g/mol
Kokpunkt: 101
Smältpunkt: –112 °C
Densitet: 1.276 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 16
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000260
CAS nummer: 109-65-9
EINECS: 203-691-9
UN: 1126
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01552
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.6 g/l (30 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 137.02 g/mol
Boiling Point 100 - 104 °C
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 18.3 °C
Refractive Index 1.4394 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.6 - 6.6 %(V)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C