1-Bromobutan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01602.0100
8.01602.0500
8.01602.0100EA
345
SEK
8.01602.0100
8.01602.0500
1-Bromobutan för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Bromobutan
Formel:
BrH₂C(CH₂)₂CH₃ Kokpunkt: 101 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –112 °C Densitet: 1,276 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 16 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000260 CAS nummer: 109-65-9 EINECS: 203-691-9 UN: 1126 ADR: 3,II Merck Index: 13,01552 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.6 g/l (30 °C) |
Melting Point | -112 °C |
Molar Mass | 137.02 g/mol |
Boiling Point | 100 - 104 °C |
Vapor Pressure | 52 hPa (20 °C) |
Flash Point | 18.3 °C |
Refractive Index | 1.4394 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.6 - 6.6 %(V) |
Density | 1.27 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 265 °C |