1,5-Diaminopentane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0108-25ML D0108-5ML
TCIAD0108-25MLEA 2850 SEK
TCIAD0108-25ML TCIAD0108-5ML
1,5-Diaminopentane ≥98.0%
1,5-Diaminopentane
Formel: C₅H₁₄N₂
Kokpunkt: 180°C
Densitet: 0,9174 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 63°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008239
CAS nummer: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01609
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a50140ef3bad8cbad7c2e7460170aaa6a14e30ea&vid=a50140ef3bad8cbad7c2e7460170aaa6a14e30ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %