1,2-Dibromobutane ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
B20356.30
B20356.18
B20356.30EA
4000
SEK
B20356.30
B20356.18
1,2-Dibromobutane ≥98%
1,2-Dibromobutane
Purity: 98%
CAS No.: 533-98-2
Molecular Formula: C4H8Br2
Formula Weight: 215.93
Flash Point:
Formel:
BrH₂CBrCHCH₂CH₃ MW: 215,92 g/mol Kokpunkt: 166…167 °C Smältpunkt: –65 °C Densitet: 1,789 Flampunkt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000157 CAS nummer: 533-98-2 EINECS: 208-581-4 Merck Index: 14,1566 |