1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
TL00201EA TL00201EE
MAYBTL00201EAEA 0 SEK
MAYBTL00201EA MAYBTL00201EE
1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
Formel: C₁₄H₂₀
MW: 188,31 g/mol
MDL Number: MFCD00052728
CAS nummer: 6683-46-1
EINECS: 229-723-1