1,2,3,4-Tetrahydronaftalen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09733.0100
8.09733.1000
8.09733.2500
8.09733.0100EA
493
SEK
8.09733.0100
8.09733.1000
8.09733.2500
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen för syntes, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
Formel:
C₁₀H₁₂ MW: 132.21 g/mol Kokpunkt: 207 Smältpunkt: –35.8 °C Densitet: 0.97 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 71…77 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001733 CAS nummer: 119-64-2 EINECS: 204-340-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09360 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.045 g/l (20 °C) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 132.21 g/mol |
Boiling Point | 207 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.24 hPa (20 °C) |
Flash Point | 71 - 77 °C |
Refractive Index | 1.5414 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.8 - 5 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 425 °C DIN 51794 |
Saturation concentration | 1.3 g/m3 (20 °C) Air |
Evaporation number | 190 |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |