Kiselgel, granulerad 1 - 3 mm torkmedel, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 577.5 SEK
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Kiselgel, granulerad 1 - 3 mm torkmedel, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Kiselgel
Torkmedel lämpligt för exsickatorer för avlägsnande av vatten och för torkning av de flesta gaser och vätskor (förutom starkt sura och basiska gaser, organiska lösningsmedel eller alkaliska vätskor). Produkten innehåller järnsalter som indikator. Färgen förändras från orange till färglöst vid cirka 7/10 g adsorberat H2O/100 g kiselgel. Regenerering kan utföras så ofta som det behövs vid 130–140 °C i värmeskåp i tre timmar.
  • Icke-toxiskt
För ytterligare information om specifikation och varningar, se www.vwr.com eller VWR kemikaliekatalog.
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Smältpunkt: > 1000 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Order Now
Specifikation testresultat
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70