Lantan(III)klorid heptahydrat analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12219.0100
1.12219.0250
1.12219.0100EA
2320
SEK
1.12219.0100
1.12219.0250
Lantan(III)klorid heptahydrat analytiskt reagens, Supelco®
Lantan(III)klorid heptahydrat
Formel:
LaCl₃·7H₂O MW: 371.37 g/mol Kokpunkt: ∼860 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 96 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149756 CAS nummer: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 91 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 371.37 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
pH | 5 (100 g/l, H2O, 25 °C) |