Tenn(II)klorid dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® för spegeltillverkning
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
23743.230EA 655 SEK
23743.230 23743.296
Tenn(II)klorid dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® för spegeltillverkning
Tenn(II)klorid dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Kokpunkt: 623
Smältpunkt: 246
Densitet: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149863
CAS nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm