Natriumvätesulfat monohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
28120.231EA 830 SEK
28120.231 28120.297
Natriumvätesulfat monohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Natriumvätesulfat monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Smältpunkt: 183 °C
Densitet: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00149210
CAS nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm