Natriumtiosulfat pentahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06516.0500
1.06516.1000
1.06516.5000
1.06516.9025
1.06516.0500EA
937
SEK
1.06516.0500
1.06516.1000
1.06516.5000
1.06516.9025
Natriumtiosulfat pentahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O MW: 248.19 g/mol Smältpunkt: 48 Densitet: 1.67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149186 CAS nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Specifikation testresultat
Solubility | 701 g/l (20 °C) |
Melting Point | 48 °C |
Molar Mass | 248.21 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |