Natriumtiosulfat pentahydrat, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
1779.9050EA
0
SEK
1779.9050
Natriumtiosulfat pentahydrat, J.T.Baker®
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O MW: 248,19 g/mol Smältpunkt: 48 °C Densitet: 1,67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149186 CAS nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |