dinatriumtetraborat Dekahydrat ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06308.0500
1.06308.1000
1.06308.9050
1.06308.0500EA
947
SEK
1.06308.0500
1.06308.1000
1.06308.9050
dinatriumtetraborat Dekahydrat ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
dinatriumtetraborat Dekahydrat
Formel:
Na₂B₄O₇·10H₂O Kokpunkt: 320 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 75 °C Densitet: 1,73 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00149193 CAS nummer: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 REACH: 01-2119490790-32 Merck Index: 13,08662 |
Specifikation testresultat
Solubility | 51.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 75 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 381.32 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.213 hPa (20 °C) |
Density | 1.72 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C) |